Copper 99+%, turnings
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
317912500 317910010
ACRO317912500EA 56 EUR
ACRO317912500 ACRO317910010
Copper 99+%, turnings
Copper
Formule: Cu
Kookpunt: 2595 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 1083 °C
Dichtheid: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Order Now
Specification Test Results
Appearance Metallic turnings
Total trace metal impurities ≤1.0 %