Copper ≥99.999% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00100.G4 00100.G7
00100.G4EA 70.7 EUR
00100.G4 00100.G7
Copper ≥99.999% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Copper
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.11g/m unannealed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
MW: 63.55 g/mol
Kookpunt: 2595
Smeltpunt: 1083
Dichtheid: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545