Copper ≥99.5% (metals basis), powder -150 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10160.22 10160.36 10160.A3
10160.22EA 59.4 EUR
10160.22 10160.36 10160.A3
Copper ≥99.5% (metals basis), powder -150 mesh
Copper
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Apparent density 2.6-2.8g/cm3 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Kookpunt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1083 °C
Dichtheid: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545