Copper 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10783.H4 10783.H7 10783.H9
10783.H4EA 99.8 EUR
10783.H4 10783.H7 10783.H9
Copper 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
MW: 63.55 g/mol
Kookpunt: 2595
Smeltpunt: 1083
Dichtheid: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545