Copper ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10974.G1
10974.G5
10974.G9
10974.G1EA
140
EUR
10974.G1
10974.G5
10974.G9
Copper ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Copper
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈7.02g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formule:
Cu MW: 63.55 g/mol Kookpunt: 2595 Smeltpunt: 1083 Dichtheid: 8.94 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010965 CAS nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |