Copper ≥99.9% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13376.CU
13376.RR
13376.CUEA
306
EUR
13376.CU
13376.RR
Copper ≥99.9% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Copper
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈569g/10x10cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formule:
Cu Kookpunt: 2595 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1083 °C Dichtheid: 8,94 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010965 CAS nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |