Trechters voor vacuümfiltratie
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4203 4204
516-7579EA 336 EUR
516-7579 516-7580
Trechters voor vacuümfiltratie
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
Polysulfon, transparant.
  • Transparante trechters met schaalverdeling maken een eenvoudige visuele meting mogelijk
  • Goedkoper dan roestvrij staal en duurzamer dan glas
  • Het wisselen van filters is eenvoudig
  • Twist-lock-koppeling minimaliseert het scheuren van het filter
Ideaal voor vloeistofzuivering, vacuümfiltratie en scintillatietelling.