Copper ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39674.18 39674.30
39674.18EA 80.2 EUR
39674.18 39674.30
Copper ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Copper
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
MW: 63.55 g/mol
Kookpunt: 2595
Smeltpunt: 1083
Dichtheid: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545