Copper ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39682.06 39682.14 39682.22
39682.06EA 88 EUR
39682.06 39682.14 39682.22
Copper ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
Copper
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Red brown Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
MW: 63.55 g/mol
Kookpunt: 2595
Smeltpunt: 1083
Dichtheid: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545