Copper, Draadgaas 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40907.FL 40907.GT 40907.HB
40907.FLEA 144 EUR
40907.FL 40907.GT 40907.HB
Copper, Draadgaas 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Copper
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Kookpunt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1083 °C
Dichtheid: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545