Copper ≥99.9% (metals basis), powder -625 mesh (APS 3,25-4,75 µm)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Packaged under argon.
42455.18 42455.30
42455.18EA 89.9 EUR
42455.18 42455.30
Copper ≥99.9% (metals basis), powder -625 mesh (APS 3,25-4,75 µm)
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Kookpunt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1083 °C
Dichtheid: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545