Copper ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 10 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
42689.18
42689.30
42689.18EA
44
EUR
42689.18
42689.30
Copper ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 10 µm
Copper
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Appearance: Reddish
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formule:
Cu Kookpunt: 2595 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1083 °C Dichtheid: 8,94 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010965 CAS nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,02545 |