Copper ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44550.G1
44550.G5
44550.G1EA
135
EUR
44550.G1
44550.G5
Copper ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Copper
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈15.8g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formule:
Cu Kookpunt: 2595 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1083 °C Dichtheid: 8,94 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010965 CAS nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |