Copper, powder analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
MQ300
1.02703.0250 1.02703.1000
1.02703.0250EA 83.1 EUR
1.02703.0250 1.02703.1000
Copper, powder analysis_for, Supelco®
Copper
Formule: Cu
MW: 63.55 g/mol
Kookpunt: 2595
Smeltpunt: 1083
Dichtheid: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545
Order Now
Specification Test Results
Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1290 kg/m3
Density 8.96 g/cm3 (20 °C)