Copper ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10975.BW 10975.BZ 10975.CC
10975.BWEA 139 EUR
10975.BW 10975.BZ 10975.CC
Copper ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Copper
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈28.1g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
MW: 63.55 g/mol
Kookpunt: 2595
Smeltpunt: 1083
Dichtheid: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545