Zink 99+%, mossy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201455000 201450010 201450050
ACRO201455000EA 52.3 EUR
ACRO201455000 ACRO201450010 ACRO201450050
Zink 99+%, mossy
Zink
Formule: Zn
Kookpunt: 907 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 419 °C
Dichtheid: 7,14 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Specification Test Results
Appearance Silver grey Mossy flakes
Total trace metal impurities ≤1.0 %