Zink 99,9 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00422.0R 00422.BT 00422.RM
00422.0REA 127 EUR
00422.0R 00422.BT 00422.RM
Zink 99,9 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Zink
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65.39 g/mol
Kookpunt: 908
Smeltpunt: 420
Dichtheid: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255