Zink 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00648.G1 00648.G5
00648.G1EA 46 EUR
00648.G1 00648.G5
Zink 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zink
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.35g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65.39 g/mol
Kookpunt: 908
Smeltpunt: 420
Dichtheid: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255