Zink 99,99 Metals basis, ingot, Length: 345 mm (13.6 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00682.KF 00682.KJ
00682.KFEA 50.5 EUR
00682.KF 00682.KJ
Zink 99,99 Metals basis, ingot, Length: 345 mm (13.6 in)
Zink
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈175g/ingot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65.39 g/mol
Kookpunt: 908
Smeltpunt: 420
Dichtheid: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255