Zink ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10438.KG 10438.KJ
10438.KGEA 43.6 EUR
10438.KG 10438.KJ
Zink ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Zink
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈255g/15x15cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Kookpunt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 420 °C
Dichtheid: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255