Zink ≥99.99% (metals basis), shot, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10440.36 10440.A3 10440.22
10440.36EA 91.7 EUR
10440.36 10440.A3 10440.22
Zink ≥99.99% (metals basis), shot, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
Zink
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Kookpunt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 420 °C
Dichtheid: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255