Zink 99,999 Metals basis, shots 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10759.18 10759.30 10759.A1
10759.18EA 94 EUR
10759.18 10759.30 10759.A1
Zink 99,999 Metals basis, shots 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Zink
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65.39 g/mol
Kookpunt: 908
Smeltpunt: 420
Dichtheid: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255