Zink ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10760.18
10760.30
10760.A1
10760.18EA
193
EUR
10760.18
10760.30
10760.A1
Zink ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Zink
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-66-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formule:
Zn Kookpunt: 908 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 420 °C Dichtheid: 7,14 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011291 CAS nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |