Zink ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11912.FI 11912.GH 11912.HG
11912.FIEA 105 EUR
11912.FI 11912.GH 11912.HG
Zink ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Zink
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65.39 g/mol
Kookpunt: 908
Smeltpunt: 420
Dichtheid: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255