Zink ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11915.FF 11915.FI 11915.GH
11915.FFEA 108 EUR
11915.FF 11915.FI 11915.GH
Zink ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Zink
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈4.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Kookpunt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 420 °C
Dichtheid: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255