Zink ≥99.994% (metals basis), draad, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12055.G2 12055.G6 12055.H2
12055.G2EA 62 EUR
12055.G2 12055.G6 12055.H2
Zink ≥99.994% (metals basis), draad, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zink
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.35g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Kookpunt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 420 °C
Dichtheid: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable