Zink ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42703.G5
42703.G9
42703.G5EA
119
EUR
42703.G5
42703.G9
Zink ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zink
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.35g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formule:
Zn MW: 65.39 g/mol Kookpunt: 908 Smeltpunt: 420 Dichtheid: 7.14 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011291 CAS nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |