Zink 99,95 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42705.G1 42705.G5 42705.G9
42705.G1EA 51.8 EUR
42705.G1 42705.G5 42705.G9
Zink 99,95 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zink
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65.39 g/mol
Kookpunt: 908
Smeltpunt: 420
Dichtheid: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255