Zink ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45059.FF 45059.FI
45059.FFEA 276 EUR
45059.FF 45059.FI
Zink ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Zink
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.045g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Kookpunt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 420 °C
Dichtheid: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255