Precisiebalansen, Explorer®
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
83021348 83021341 83021343 83021366 83021350 83021351 83021356 83021357 83021358 83021360 83021361 83021362 83021363 83021365 83021342 30061979 30061980 30061981 30061982 30061983 30061984
611-2401EA 4950 EUR
611-2401 611-2398 611-2400 611-2412 611-2402 611-2403 611-2404 611-2405 611-2406 611-2407 611-2408 611-2409 611-2410 611-2411 611-2399 611-5302 611-5303 611-5304 611-5305 611-5306 611-5307
Precisiebalansen, Explorer®
Balansen en Weegschalen
Een reeks balansen met een touchscreen, geavanceerde weeg- en nabijheidssensortechnologieën. De gebruiksvriendelijke bedieningseenheid kan worden gemonteerd op een basis, boven een basis op een optionele kolom, aan een muur of op afstand (tot 3 meter afstand met een optionele kabel). Het touchscreen-display, met universele pictogrammen en informatieve prompts, vereenvoudigt de instelfuncties en basisbediening. Vervolgens heeft de operator de extra keuze om nabijheidssensoren te gebruiken voor handsfree bediening bij het hanteren van gevoelige monsters. Deze balansen hebben meerdere toepassingsmodi van basiswegen tot SQC-toepassingen, samen met korte stabilisatietijden en geoptimaliseerde prestatiespecificaties.
  • Kleurentouchscreen met kijkhoekaanpassing in een demonteerbare bedieningseenheid
  • Geavanceerde weegtechnologie met stabilisatietijden van minder dan 2 seconden
  • SmarText™-software met tekstberichten voor eenvoudige menunavigatie, inclusief de functie 'level assist' voor verlichte niveau-indicator
  • AutoCal™ interne kalibratie
  • Dubbele multifunctionele nabijheidssensoren voor handsfree bediening van basis- of door de gebruiker selecteerbare functies
  • LIMS-compatibiliteit
1 mg-balansen zijn voorzien van een frameloos glazen windscherm met gemakkelijke toegang, centraal licht en verwijderbare deuren voor reiniging.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Een selectie van OIML EC-goedgekeurde balansen is ook verkrijgbaar bij Avantor. Neem voor het volledige assortiment accessoires voor de Explorer® contact op met uw lokale Avantor-verkoopkantoor.
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now