Zink, powder_coarse, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
29076.267EA 0 EUR
29076.267 29076.291
Zink, powder_coarse, GPR RECTAPUR®
Zink
Formule: Zn
MW: 65.39 g/mol
Kookpunt: 908
Smeltpunt: 420
Dichtheid: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255
Order Now
Specification Test Results
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 0.02 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %