Kwaliteitsmonitoren, 37 mm
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4718 4717
516-0425EA 446 EUR
516-0425 516-0424
Kwaliteitsmonitoren, 37 mm
Filters Cassettefilters
Compacte en wegwerpbare filtereenheden voor analyse van procesvloeistoffen.
  • Controleer de microbiële contaminatie in watersystemen met hoge zuiverheid
Membraan: GN Metricel® (gemengde cellulose-esters), Metricel® Black (gemodificeerd polyestersulfon)
Filteroppervlak: 9,1 cm²
Bedrijfstemperatuur: 20 tot 25 °C