Analytische balansen, Explorer®
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 5195 EUR
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Analytische balansen, Explorer®
Balansen en Weegschalen
Een assortiment van vier-plaatsbalansen die een touchscreen, geavanceerde weeg- en nabijheidssensortechnologieën bevatten. De gebruiksvriendelijke bedieningseenheid kan op een basis, boven een basis op een optionele kolom, aan een muur of op afstand (tot 3 meter afstand met een optionele kabel) worden gemonteerd. Het touchscreen-display, met universele pictogrammen en informatieve prompts, vereenvoudigt de instelfuncties en basisbediening. De operator heeft de extra keuze om nabijheidssensoren te gebruiken voor handsfree bediening bij het hanteren van gevoelige monsters. Deze balansen hebben meerdere toepassingsmodi van basiswegen tot SQC-toepassingen, samen met korte stabilisatietijden en geoptimaliseerde prestatiespecificaties.
  • Kleurentouchscreen met kijkhoekaanpassing in een demonteerbare bedieningseenheid
  • Geavanceerde weegtechnologie met stabilisatietijden van minder dan 3 seconden
  • SmarText™-software met tekstberichten voor eenvoudige menunavigatie, inclusief de functie 'Level assist' met verlichte niveau-indicator
  • AutoCal™ interne kalibratie
  • Dubbele multifunctionele nabijheidssensoren voor handsfree bediening van basis- of door de gebruiker te selecteren functies
  • LIMS-compatibiliteit
De balansen zijn voorzien van een frameloos glazen windscherm met gemakkelijke toegang, centraal licht en verwijderbare deuren voor reiniging.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Een selectie van OIML EC-goedgekeurde balansen is ook verkrijgbaar bij Avantor. Voor modellen met automatische bediening van de tochtdeur via aanraakvrije sensoren en ook een volledig assortiment accessoires voor de Explorer®-balansen, neem contact op met uw lokale Avantor-verkoopkantoor.
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now