96-well stripplaten, BRANDplates®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
782305 782301 782300 782306
732-1466EA 495 EUR
732-1466 732-1465 732-1464 732-1467
96-well stripplaten, BRANDplates®
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
PS, optisch helder. BRANDplates® 96-well stripplaten hebben ideale optische eigenschappen en worden gemaakt volgens ANSI- en SLAS-normen. Ze bieden hoge flexibiliteit omdat enkel het benodigde aantal wells gebruikt moet worden. De stripplaten zijn beschikbaar met of zonder rooster, in versies met hoge bindingscapaciteit of gemiddelde bindingscapaciteit, om geschikt te zijn voor elke toepassing.
immunoGrade™: Surface with high-binding capacity, optimised for the immobilisation of IgG and molecules with hydrophobic and hydrophilic regions.
pureGrade™: Non treated surface with medium-binding capacity, somewhat more hydrophobic than immunoGrade™.
Stripplaten zonder rooster: 12 strips van 8 wells met vlakke bodem. Individuele strips kunnen van het frame verwijderd en terug erin geplaatst worden. De strips zijn niet opsplitsbaar.
Stripplaten met rooster: 12 strips van 8 wells met vlakke bodem, opsplitsbaar. Individuele strips zijn verwijderbaar van de plaat en kunnen terug erin geplaatst worden. De strips kunnen opgesplitst worden in 8 individuele wells en kunnen individueel terug in het frame geplaatst worden.