Zink 99.999% (trace metals basis), powder 40 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
367260100
367260500
ACRO367260100EA
198
EUR
ACRO367260100
ACRO367260500
Zink 99.999% (trace metals basis), powder 40 mesh
Zink
Formule:
Zn Kookpunt: 907 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 420 °C Dichtheid: 7,13 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011291 CAS nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 1436 ADR: 4.3,II |
Specification Test Results
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |