Zink ≥99.9% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00424.A1 00424.A7 00424.30
00424.A1EA 122 EUR
00424.A1 00424.A7 00424.30
Zink ≥99.9% (metals basis), powder -100 mesh
Zink
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Kookpunt: 907 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,III