Chroom ≥99% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
10147.A3
10147.09
10147.22
10147.36
10147.A3EA
1155
EUR
10147.A3
10147.09
10147.22
10147.36
Chroom ≥99% (metals basis), powder -100 mesh
Chroom
Purity: 99%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: Apparent density 2.0-3.0g/cm3
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formule:
Cr MW: 52 g/mol Kookpunt: 2469 Smeltpunt: 1840 Dichtheid: 7.2 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010944 CAS nummer: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,02288 |