Chroom ≥99.997% (metals basis), pieces, Puratronic® ≤ 6 mm electrolytic solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10151.14 10151.22
10151.14EA 173 EUR
10151.14 10151.22
Chroom ≥99.997% (metals basis), pieces, Puratronic® ≤ 6 mm electrolytic solution
Chroom
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
MW: 52 g/mol
Kookpunt: 2469
Smeltpunt: 1840
Dichtheid: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288