Chroom ≥99.996% (metals basis), powder -10+20 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10452.06 10452.14 10452.22
10452.06EA 82.2 EUR
10452.06 10452.14 10452.22
Chroom ≥99.996% (metals basis), powder -10+20 mesh
Chroom
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III