Chroom ≥99.996% (metals basis), crystalline pieces 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10453.09 10453.18
10453.09EA 105 EUR
10453.09 10453.18
Chroom ≥99.996% (metals basis), crystalline pieces 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Chroom
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
MW: 52 g/mol
Kookpunt: 2469
Smeltpunt: 1840
Dichtheid: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288