Chroom ≥99.95% (metals basis), powder -200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
13796.14 13796.22 13796.36
13796.14EA 115 EUR
13796.14 13796.22 13796.36
Chroom ≥99.95% (metals basis), powder -200 mesh
Chroom
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-47-3 Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
MW: 52 g/mol
Kookpunt: 2469
Smeltpunt: 1840
Dichtheid: 7.2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02288