Chroom ≥99.99% (metals basis), pieces 3-8 mm (0.1-0.31 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14760.18 14760.30
14760.18EA 163 EUR
14760.18 14760.30
Chroom ≥99.99% (metals basis), pieces 3-8 mm (0.1-0.31 in)
Chroom
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken Plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
MW: 52 g/mol
Kookpunt: 2469
Smeltpunt: 1840
Dichtheid: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288