Chroom ≥99.99% (metals basis), powder -100+325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
35668.09 35668.18
35668.09EA 129 EUR
35668.09 35668.18
Chroom ≥99.99% (metals basis), powder -100+325 mesh
Chroom
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III