Chroom ≥99.99% (metals basis), pieces 1-25 mm (0.04-1 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43066.A1 43066.30 43066.18
43066.A1EA 1532 EUR
43066.A1 43066.30 43066.18
Chroom ≥99.99% (metals basis), pieces 1-25 mm (0.04-1 in)
Chroom
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
MW: 52 g/mol
Kookpunt: 2469
Smeltpunt: 1840
Dichtheid: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288