Chroom ≥99.99% (metals basis), powder -60 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44556.22 44556.36
44556.22EA 135 EUR
44556.22 44556.36
Chroom ≥99.99% (metals basis), powder -60 mesh
Chroom
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
MW: 52 g/mol
Kookpunt: 2469
Smeltpunt: 1840
Dichtheid: 7.2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02288