Rhenium ≥99.97% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10307.FF 10307.FI
10307.FFEA 246 EUR
10307.FF 10307.FI
Rhenium ≥99.97% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈0.33g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formule: Re
MW: 186.21 g/mol
Kookpunt: 5630
Smeltpunt: 3180
Dichtheid: 21.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011195
CAS nummer: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343