Rhenium ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10313.09 10313.18 10313.04 10313.SS
10313.09EA 498 EUR
10313.09 10313.18 10313.04 10313.SS
Rhenium ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh
Rhenium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-15-5 Appearance: Black to grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011195
Formule: Re
MW: 186.21 g/mol
Kookpunt: 5630
Smeltpunt: 3180
Dichtheid: 21.02
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011195
CAS nummer: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08343