Rhenium ≥99.997% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10673.03 10673.06
10673.03EA 106 EUR
10673.03 10673.06
Rhenium ≥99.997% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Rhenium
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-15-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011195
Formule: Re
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011195
CAS nummer: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III