VWR® VisiLight® LED3 koudlichtbron zonder ventilator
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-1100EA 806 EUR
631-1100 631-1103
VWR® VisiLight® LED3 koudlichtbron zonder ventilator
Lampen Koudlichtbronnen
De passief gekoelde VisiLight® LED3 koudlichtbron, met ventilatorloos koelsysteem, kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals kwaliteitsborging, industriële endoscopie, machine vision, en is ideaal voor cleanroomtoepassingen. Deze LED-koudlichtbron kenmerkt zich door een superieure afwerkingskwaliteit. Door de milieuvriendelijke LED-technologie zijn ze duurzaam en presteren ze efficiënt. Ondanks het passieve koelsysteem, zonder ventilator, overtreft hij met gemak de helderheid van een 150 W halogeen koudlichtbron.
  • Modern ontwerp met robuuste, geanodiseerde