Azijnzuur 30% Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.59166.0500EA 35.6 EUR
1.59166.9999 1.59166.0500
Azijnzuur 30% Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Azijnzuur
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V) acetic acid
Density 1.039 g/cm3 (20 °C)